Läs mer
N-isopropyl-N'-fenylbensen-1,4-diamin, TRC
Produktkod. 30138700
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138700 10 g
30010704 250 mg
30011635 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN24774510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-72-4
Molekylformel C15 H18 N2
Molekylvikt (g/mol) 226.32
Synonym 1,4-Benzenediamine, N-(1-methylethyl)-N'-phenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N-isopropyl-N'-phenyl- (6CI,7CI,8CI), N1-(1-Methylethyl)-N4-phenyl-1,4-benzenediamine, 1-N-Phenyl-4-N-(propan-2-yl)benzene-1,4-diamine, 1-N-Phenyl-4-N-propan-2-ylbenzene-1,4-diamine, 4-(Isopropylamino)diphenylamine, 4-Anilino-N-isopropylaniline, 4-Isopropylamino-1-phenylaminobenzene, 4010A, 4010NA, 810NA, AO-CD, ASM 4010MA, Accinox ZA, Antage 3C, Antigen 3C, Antigene 3C, Antioxidant 3C, Antioxidant 4010A, Antioxidant 4010NA, Antioxidant 40NA, Antioxidant CD, Antioxidant IP, Antioxidant IPPD, Antiozonant PD 1, Cyzone IP, Diafen FP, Diafen PP, Diaphen FP, Diaphene FP, Dusantox IPPD, Flexzone 3C, Flexzone 3P, IPPD, Ipognox 44, N 1040, N-(1-Methylethyl)-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-2-Propyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-4-phenylenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenyldiamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylendiamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N1-isopropyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-isopropyl-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-isopropyl-p-phenylanediamine, N-Phenyl-N'-isopropyl-p-phenylenediamine, NA 4010, NSC 41029, Naugard I 4, Nocrac 3C, Nocrac 810MA, Nocrac 810NA, Nonox ZA, Orflex PP, Ozonone 3C, PD 1, Permanax 115, Permanax IPPD, Santoflex 36, Santoflex IP, Santoflex IPPD, Vulkanox 4010, Vulkanox 4010A, Vulkanox 4010NA, Vulkanox 4010NA-LG, Vulkanox 4020NA, p-(Isopropylamino)diphenylamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (IPPD)
IUPAC-namn 1-N-fenyl-4-N-propan-2-ylbenzen-1,4-diamin
LEDER CC(C)Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (IPPD)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H18N2/c1-12(2)16-14-8-10-15(11-9-14)17-13-6-4-3-5-7-13/h3-12,16-17H,1-2H3
Formel vikt 226.147
Procent renhet >95%