Läs mer
N-isopropylakrylamid, 97 %
Produktkod. 15452719
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452719 100 g 100g
15442719 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66262.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113,16 g/mol
N-isopropylakrylamid används för att producera poly(N-isopropylakrylamid) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA eller pNIPAm) termokänsliga polymer- eller sampolymerbaserade hydrogeler. Polymerer som innehåller NIPAM krymper dramatiskt över 33 °C. Monomer som används vid framställning av termiskt känsliga, vattensvällbara hydrogeler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-isopropylakrylamid används för att producera poly(N-isopropylakrylamid) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA eller pNIPAm) termokänsliga polymer- eller sampolymerbaserade hydrogeler. Polymerer som innehåller NIPAM krymper dramatiskt över 33 °C. Monomer som används vid framställning av termiskt känsliga, vattensvällbara hydrogeler.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2210-25-5
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD00041913
InChI-nyckel QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
PubChem CID 16637
LEDER CC(C)NC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropylacrylamide
Smältpunkt 60 °C till 63 °C
Kokpunkt 89 °C till 92 °C (2 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1744926
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn N-propan-2-ylprop-2-enamid
Formel vikt 113.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Isopropylacrylamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Isopropylacrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.