Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-isopropylakrylamid, 99%, ren, stabiliserad
Produktkod. 10730102 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10730102 100 g 100g
10537942 25 g 25g
10239700 500 g 500g
15284724 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10730102 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 412781000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3627.70 SEK
    3116.65 SEK / 100g
    Save 511.05 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2210-25-5
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD00041913
InChI-nyckel QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
PubChem CID 16637
IUPAC-namn N-propan-2-ylprop-2-enamid
LEDER CC(C)NC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropylacrylamide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 62,0 °C till 66,0 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 89,0 °C till 92,0 °C (2,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2CHCONHCH(CH3)2
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Stabilisator 500 ppm (ca.) MEHQ
Formel vikt 113.16
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Isopropylacrylamide, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.