Läs mer
N-Isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Isopropylaniline |
| CAS | 768-52-5 |
| Molekylformel | C9H13N |
| MDL-nummer | MFCD00026347 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | C1=C(NC(C)C)C=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.21 |
| Procent renhet | 98% |