Läs mer
N-Isopropylbenzenesulfonamide, TRC
Produktkod. 30408172
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408172 500 mg
30405843 100 mg
30395407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI874673500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5339-69-5
Molekylformel C9H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 199.27
Synonym NSC 3549, N-(1-Methylethyl)benzenesulfonamide, Isopropylbenzenesulfonamide, N-Benzenesulfonyl-N-isopropylamine
IUPAC-namn N-propan-2-ylbenzenesulfonamide
LEDER CC(C)NS(=O)(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropylbenzenesulfonamide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2S/c1-8(2)10-13(11,12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
Formel vikt 199.0667