Läs mer
N-isopropylbensylamin, 97 %
Produktkod. 11480847
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480847 100 g 100g
11490847 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23243.22
 Begränsad artikel
CAS: 102-97-6 | C10H15N | 149,237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-97-6
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.237
MDL-nummer MFCD00008863
InChI-nyckel LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylbenzylamine, n-benzylisopropylamine, isopropylbenzylamine, n-benzyl-n-isopropylamine, benzylisopropylamine, benzenemethanamine, n-1-methylethyl, n-benzyl isopropylamine, benzylamine, n-isopropyl, n-1-methylethyl-benzenemethanamine, benzyl propan-2-yl amine
PubChem CID 66024
IUPAC-namn N-bensylpropan-2-amin
LEDER CC(C)NCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropylbenzylamine
Densitet 0.91
Kokpunkt 199 °C till 201 °C
Flampunkt 87 °C (190 °F)
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 100 g
Formel vikt 149.24
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Isopropylbenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Isopropylbenzylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.