Läs mer
N-isopropylbensylamin, 97 %
Produktkod. 11490847
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490847 500 g 500g
11480847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23243.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 102-97-6 | C10H15N | 149,237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-97-6
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.237
MDL-nummer MFCD00008863
InChI-nyckel LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylbenzylamine, n-benzylisopropylamine, isopropylbenzylamine, n-benzyl-n-isopropylamine, benzylisopropylamine, benzenemethanamine, n-1-methylethyl, n-benzyl isopropylamine, benzylamine, n-isopropyl, n-1-methylethyl-benzenemethanamine, benzyl propan-2-yl amine
PubChem CID 66024
IUPAC-namn N-bensylpropan-2-amin
LEDER CC(C)NCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropylbenzylamine
Densitet 0.91
Kokpunkt 199 °C till 201 °C
Flampunkt 87 °C (190 °F)
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 500 g
Formel vikt 149.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.