Läs mer
n-Isopropylbenzylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 102-97-6 |
| Densitet | 0.91 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 199°C to 200°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00008863 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | N-Isopropylbenzylamine, N-Isopropylbenzylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.23 |
| Kvalitet | Research |