Läs mer
n-Isopropylbenzylamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15892241
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15892241 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15892241 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8416180100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 102-97-6
Densitet 0.91 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 199°C to 200°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008863
Kvantitet 100 mL
Synonym N-Isopropylbenzylamine, N-Isopropylbenzylamine
Molekylvikt (g/mol) 149.23