Läs mer
N-isopropylbensylamin, TRC
Produktkod. 30401916
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401916 25 g
30399916 100 g
30401221 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30401916 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82435525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-97-6
Molekylformel C10 H15 N
Molekylvikt (g/mol) 149.23
Synonym N-(1-Methylethyl)benzenemethanamine, (1-Methylethyl)(phenylmethyl)amine, Benzylisopropylamine, N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Isopropyl-N-benzylamine, NSC 60295
IUPAC-namn N-benzylpropan-2-amin
LEDER CC(C)NCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropylbenzylamine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
Formel vikt 149.1204