Läs mer
N-isopropylcyklohexylamin, 99 %
Produktkod. 10062190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10062190 5 g Glasflaska 5g
11992051 25 g Glasflaska 25g
10226180 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10062190 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171760050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1195-42-2 | C9H19N | 141,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1195-42-2
Molekylformel C9H19N
Molekylvikt (g/mol) 141.26
MDL-nummer MFCD00003831
InChI-nyckel UYYCVBASZNFFRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylcyclohexylamine, cyclohexylisopropylamine, n-isopropylcyclohexanamine, cyclohexylamine, n-isopropyl, isopropylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-1-methylethyl, n-cyclohexylisopropylamine, n-cyclohexyl-n-isopropylamine, n-propan-2-yl cyclohexanamine, n-isopropyl cyclohexylamine
PubChem CID 62386
IUPAC-namn N-propan-2-ylcyklohexanamin
LEDER CC(C)NC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropylcyclohexylamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 175°C
Flampunkt 33°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11NHCH(CH3)2
Brytningsindex 1.4470 to 1.449
Kvantitet 5 g
Formel vikt 141.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Isopropylcyclohexylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.