Läs mer
N-Isopropyldopamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Isopropyldopamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-8(2)12-6-5-9-3-4-10(13)11(14)7-9;/h3-4,7-8,12-14H,5-6H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 231.1026 |