Läs mer
N-isopropylmetylamin, 98 %
Produktkod. 15442659
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442659 5 g 5g
15452659 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65892.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 4747-21-1 | C4H11N | 73,139 g/mol
N-isopropylmetylamin används vid generering av in situ-miceller med distinkta storlekar, genom sekventiell självmontering av en serie stimuli-känsliga amfifila blocksampolymerer, framställda genom reversibel additionsfragmenteringskedjeöverföring (RAFT) polymerisation. Den är lämplig för användning vid syntes av ny 5-etoxi-N,N-dialkyl-[α ,α ,β ,β -H4]-tryptaminer och deras [α ,α ,β ,β ,β -D4]-motsvarigheter enligt Speeter och Anthony-proceduren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-isopropylmetylamin används för generering av in situ-miceller med distinkta storlekar, genom sekventiell självmontering av en serie stimuli-känsliga amfifila blocksampolymerer, framställda genom reversibel addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerisation. Den är lämplig för användning vid syntes av ny 5-etoxi-N,N-dialkyl-[α ,α ,β ,β -H4]-tryptaminer och deras [α ,α ,β ,β ,β -D4]-motsvarigheter enligt Speeter och Anthony-proceduren.
Löslighet Löslig i kloroform
, DMSO, metanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft. Förvara under torr inert gas. Förvaras inte tillsammans med syror. Inkompatibel med syror, luft och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4747-21-1
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.139
MDL-nummer MFCD00042859
InChI-nyckel XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine
PubChem CID 78485
IUPAC-namn N-metylpropan-2-amin
LEDER CC(C)NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropylmethylamine
Färg Färglös
Densitet 0.702 g/mL
Kokpunkt 50°C to 53°C
Flampunkt -32°C (-26°F)
Linjär formel (CH3)2CHNHCH3
Brytningsindex 1.348
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 1730877
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,DMSO,methanol.
Formel vikt 73.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.