Läs mer
N-isopropylmetylamin, 98 %
Beskrivning
N-isopropylmetylamin används vid generering av in situ-miceller med distinkta storlekar, genom sekventiell självmontering av en serie stimuli-känsliga amfifila blocksampolymerer, framställda genom reversibel additionsfragmenteringskedjeöverföring (RAFT) polymerisation. Den är lämplig för användning vid syntes av ny 5-etoxi-N,N-dialkyl-[α ,α ,β ,β -H4]-tryptaminer och deras [α ,α ,β ,β ,β -D4]-motsvarigheter enligt Speeter och Anthony-proceduren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N-isopropylmetylamin används för generering av in situ-miceller med distinkta storlekar, genom sekventiell självmontering av en serie stimuli-känsliga amfifila blocksampolymerer, framställda genom reversibel addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerisation. Den är lämplig för användning vid syntes av ny 5-etoxi-N,N-dialkyl-[α ,α ,β ,β -H4]-tryptaminer och deras [α ,α ,β ,β ,β -D4]-motsvarigheter enligt Speeter och Anthony-proceduren.
Löslighet Löslig i kloroform
, DMSO, metanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft. Förvara under torr inert gas. Förvaras inte tillsammans med syror. Inkompatibel med syror, luft och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Isopropylmethylamine |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.702 g/mL |
| Kokpunkt | 50°C to 53°C |
| Flampunkt | -32°C (-26°F) |
| Linjär formel | (CH3)2CHNHCH3 |
| Brytningsindex | 1.348 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2734 |
| Beilstein | 1730877 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.