Läs mer
N-isopropylmetylamin, 98 %
Produktkod. 11618459 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11618459 10 mL Glasflaska 10ml
11985181 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11618459 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439650100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4747-21-1 | C4H11N | 73,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4747-21-1
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.14
InChI-nyckel XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine
PubChem CID 78485
IUPAC-namn N-metylpropan-2-amin
LEDER CC(C)NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropylmethylamine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.7020g/mL, 0.702
Kokpunkt 50°C to 53°C
Flampunkt -32°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3NHCH(CH3)2
Brytningsindex 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589nm)
Kvantitet 10 mL
Formel vikt 73.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Isopropylmethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.