Läs mer
N-Isopropylnoradrenochrome, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Isopropylnoradrenochrome |
| CAS | 3736-31-0 |
| Molekylformel | C11H13NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Isopropylnoradrenochrome, Aludrinochrome, Isoproterenol Aminochrome, Isoproteroquinone, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-1-(1-methylethyl)-1H-indole-5,6-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-6(2)12-5-11(15)7-3-9(13)10(14)4-8(7)12/h3-4,6,11,15H,5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)N1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12 |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-1-propan-2-yl-2,3-dihydroindole-5,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vikt | 207.0895 |