Läs mer
N-Isovaleroylglycine, MedChemExpress
Produktkod. 16469376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16469376 100 mg
1 options
Produktkod. 16469376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW015464
MedChemExpress N-Isovaleroylglycine is an acyl glycine and could be used as a biomarker for the predispositon for weight gain and obesity.
N-Isovaleroylglycine is an acyl glycine and could be used as a biomarker for the predispositon for weight gain and obesity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isovaleroylglycine
CAS 16284-60-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H13NO3
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (628.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CNC(CC(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 159.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 159.18
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism