missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[(+)-Jasmonoyl]-(L)-isoleucine, TRC

Produktkod. 30005252
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005252 50 mg
30003813 5 mg
30007700 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005252 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCJ21056050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 120330-92-9
Molekylformel C18 H29 N O4
Molekylvikt (g/mol) 323.427
Synonym JA-L-Ile, N-[2-[(1S,2S)-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentyl]acetyl]-L-isoleucine, ent-Jasmonic Acid L-Isoleucine Conjugate, [1S-[1α,2β(Z)]]-N-[[3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentyl]acetyl]-L-isoleucine, N-[[(1S,2S)-3-Oxo-2-(2Z)-2-pentenylcyclopentyl]acetyl]-L-isoleucine, N-[2-[(1S,2S)-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentyl]acetyl]-L-isoleucine
IUPAC-namn (2S,3S)-3-methyl-2-[[2-[(1S,2S)-3-oxo-2-[(Z)-pent-2-enyl]cyclopentyl]acetyl]amino]pentanoic acid
LEDER CC\C=C/C[C@H]1[C@H](CC(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)O)CCC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[(+)-Jasmonoyl]-(L)-isoleucine
InChI formel InChI=1S/C18H29NO4/c1-4-6-7-8-14-13(9-10-15(14)20)11-16(21)19-17(18(22)23)12(3)5-2/h6-7,12-14,17H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,19,21)(H,22,23)/b7-6-/t12-,13-,14-,17-/m0/s1
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 323.21
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.