Läs mer
N-[(-)-Jasmonoyl]-(L)-isoleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(-)-Jasmonoyl]-(L)-isoleucine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO4/c1-4-6-7-8-14-13(9-10-15(14)20)11-16(21)19-17(18(22)23)12(3)5-2/h6-7,12-14,17H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,19,21)(H,22,23)/b7-6-/t12-,13+,14+,17-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 323.21 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |