missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[(+)-Jasmonoyl]-(L)-isoleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(+)-Jasmonoyl]-(L)-isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO4/c1-4-6-7-8-14-13(9-10-15(14)20)11-16(21)19-17(18(22)23)12(3)5-2/h6-7,12-14,17H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,19,21)(H,22,23)/b7-6-/t12-,13-,14-,17-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 323.21 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?