Läs mer
N-L-Gamma-GLUTAMYL-L-LEUCINE, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-L-gamma-GLUTAMYL-L-LEUCINE |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O5/c1-6(2)5-8(11(17)18)13-9(14)4-3-7(12)10(15)16/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 260.1372 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |