missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Lactoyl-Phenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Lactoyl-Phenylalanine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-8(14)11(15)13-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,14H,7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 237.1001 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?