missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Lactoyl-tyrosine, TRC

Produktkod. 30005312
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30005312 25 mg -
30011078 10 mg -
30008348 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL16532025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1373771-50-6
Molekylformel C12H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 253.25
Synonym ((S)-2-Hydroxypropanoyl)-L-tyrosine
IUPAC-namn (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-(2-hydroxypropanoylamino)propanoic acid
LEDER CC(O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Lactoyl-tyrosine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C12H15NO5/c1-7(14)11(16)13-10(12(17)18)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,7,10,14-15H,6H2,1H3,(H,13,16)(H,17,18)/t7?,10-/m0/s1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 253.095
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.