Läs mer
N-Lactoyl-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Lactoyl-tyrosine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO5/c1-7(14)11(16)13-10(12(17)18)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,7,10,14-15H,6H2,1H3,(H,13,16)(H,17,18)/t7?,10-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 253.095 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |