Läs mer
N-Lauroyl Sarcosine Sodium Salt MP Biomedicals
Produktkod. 11441821 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441821 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11441821 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219028950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 SEK
    911.38 SEK / 50g
    Save 45.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Lauroyl Sarcosine Sodium Salt
CAS 137-16-6
Kvantitet 50 g
Molekylformel C15H28NNaO3
MDL-nummer MFCD00042728
Synonym Sarkosyl NL-97, Sodium N-Lauroyl Sarcosinate
InChI-nyckel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
IUPAC-namn natrium-2-(N-metyldodekanamido)acetat
Molekylvikt (g/mol) 293.38
PubChem CID 23668817
Formel vikt 293.4
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Lauroylsarcosine Sodium Salt