Läs mer
N-Lauroylsarcosin, 97% (Ultra Pure Grade), natriumsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 11476471 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476471 50 g 50g
17148548 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476471 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400950
Kemiska identifierare
CAS 137-16-6
Molekylformel C15H28NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 293.38
MDL-nummer MFCD00042728
InChI-nyckel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sarkosyl NL-97, Sodium N-lauroyl sarcosinate
PubChem CID 23668817
IUPAC-namn natrium-2-(N-metyldodekanamido)acetat
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Lauroylsarcosine, sodium salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 293.4
Kvalitet Ultra Pure