Läs mer
N-Lauroylsarcosin, 97% (Ultra Pure Grade), natriumsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 17148548 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17148548 100 g -
11476471 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17148548 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400980
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 137-16-6
Molekylformel C15H28NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 293.38
MDL-nummer MFCD00042728
InChI-nyckel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sarkosyl NL-97, Sodium N-lauroyl sarcosinate
PubChem CID 23668817
IUPAC-namn natrium-2-(N-metyldodekanamido)acetat
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Lauroylsarcosine, sodium salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 293.4
Kvalitet Ultra Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Lauroylsarcosine Sodium Salt, ultra pure
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Lauroylsarcosine Sodium Salt