Läs mer
N-Lauroylsarcosin, 98,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11438232 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438232 100 g 100g
17871381 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438232 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219011080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    1051.59 SEK / 100g
    Save 53.41 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 97-78-9
Molekylformel C15H29NO3
Molekylvikt (g/mol) 271.40
MDL-nummer MFCD00021749
InChI-nyckel BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hamposyl L
PubChem CID 7348
IUPAC-namn 2-(N-metyldodekanamido)ättiksyra
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Lauroylsarcosine
Färg Vitt
Fysisk form Vit, vaxartad fast substans
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.7%
Formel vikt 271.4