Läs mer
N-Lauroylsarcosin, 98,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 17871381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17871381 50 g -
11438232 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17871381 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219011050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    595.90 SEK / 50g
    Save 30.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 97-78-9
Molekylformel C15H29NO3
Molekylvikt (g/mol) 271.40
MDL-nummer MFCD00021749
InChI-nyckel BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hamposyl L
PubChem CID 7348
IUPAC-namn 2-(N-metyldodekanamido)ättiksyra
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Lauroylsarcosine
Färg Vitt
Fysisk form Vit, vaxartad fast substans
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98.7%
Formel vikt 271.4
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Lauroylsarcosine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Lauroylsarcosine