Läs mer
N-Lauroylsarcosin, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461821 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461821 500 g 500g
11451821 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461821 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219028990
Kemiska identifierare
CAS 137-16-6
Molekylformel C15H28NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 293.38
MDL-nummer MFCD00042728
InChI-nyckel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
IUPAC-namn natrium;2-[dodekanoyl(metyl)amino]acetat
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Lauroylsarcosine
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 500 g
Formel vikt 293.4
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Lauroylsarcosine Sodium Salt