Läs mer
N-Lauroylsarcosin fri syra MP Biomedicals
Produktkod. 11474552 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474552 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11474552 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219011090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4160.00 SEK
    3960.99 SEK / 500g
    Save 199.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Lauroylsarcosine
Namnnotering Fri syra
CAS 97-78-9
Kvantitet 500 g
Molekylformel C15H29NO3
MDL-nummer MFCD00021749
Synonym Hamposyl L
InChI-nyckel BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
IUPAC-namn 2-(N-metyldodekanamido)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 271.40
PubChem CID 7348
Formel vikt 271.4