Läs mer
N-Lauroylsarcosin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496471 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496471 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11496471 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400990
Specifikationer
CAS 137-16-6
Molekylformel C15H28NNaO3
MDL-nummer MFCD00042728
Kvantitet 500 g
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
InChI-nyckel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
IUPAC-namn natrium-2-(N-metyldodekanamido)acetat
Molekylvikt (g/mol) 293.38
PubChem CID 23668817