Läs mer
N-Lauroylsarcosine sodium salt, 95%
Produktkod. 15412889
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412889 50 g 50g
15402889 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60040.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137-16-6 | C15H28NNaO3 | 293.38 g/mol
N-Lauroylsarcosin används för solubilisering och separation av membranproteiner och glykoproteiner; rapporterats hämma hexokinas. Det är användbart i koncentrerade saltlösningar som används i cellyssteget under RNA-rening (hjälper till att undvika överdriven skumbildning). Det har använts för att indikera paramagnetisk anisotropi-teckenförändring i micellmesofag. Hämmar bakteriefloran av mänsklig saliv/tarm med 0,25% samt fungerar som ett statiskt medel för svamp i vattenhaltig dispersion (1%).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Lauroylsarcosin används för solubilisering och separation av membranproteiner och glykoproteiner; ′rapporterats hämma hexokinas. Det är användbart i koncentrerade saltlösningar som används i cellyssteget under RNA-rening (hjälper till att undvika överdriven skumbildning). Det har använts för att indikera paramagnetisk anisotropi-teckenförändring i micellmesofag. Hämmar bakteriefloran av mänsklig saliv/tarm med 0,25% samt fungerar som ett statiskt medel för svamp i vattenhaltig dispersion (1%).
Löslighet
Lösligt i vatten (293 g/L).
Noter
Hygroskopisk, förvara borta från vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-16-6
Molekylformel C15H28NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 293.38
MDL-nummer MFCD00042728
InChI-nyckel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
IUPAC-namn natrium;2-[dodekanoyl(metyl)amino]acetat
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Lauroylsarcosine sodium salt
Smältpunkt 44°C to 47°C
Färg Vitt
Linjär formel CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Kvantitet 50 g
Beilstein 5322974
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,4368
Löslighetsinformation Soluble in water (293g/L).
Formel vikt 293.38
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.