Läs mer
N-Lauroylsarcosin natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446471 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446471 50 g 50g
11456471 100 g 100g
11466471 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446471 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400850
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 137-16-6
Molekylformel C15H28NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 293.38
MDL-nummer MFCD00042728
InChI-nyckel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Namnnotering Molecular biology reagent
Färg Vitt
Analysprocentintervall >95.5%
Kvantitet 50 g
IUPAC-namn natrium-2-(N-metyldodekanamido)acetat
Formel vikt 293.4
Fysisk form Pulver