missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Lauroylsarcosin natriumsalt, MP Biomedicals™

Produktkod. 11456471 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456471 100 g 100g
11446471 50 g 50g
11466471 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11456471 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400880

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 137-16-6
Molekylformel C15H28NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 293.38
MDL-nummer MFCD00042728
InChI-nyckel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Namnnotering Molecular biology reagent
Färg Vitt
Analysprocentintervall >95.5%
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn natrium-2-(N-metyldodekanamido)acetat
Formel vikt 293.4
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.