Läs mer
N-Lauroylsarcosin natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466471 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466471 250 g 250g
11446471 50 g 50g
11456471 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466471 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400883
Kemiska identifierare
CAS 137-16-6
Molekylformel C15H28NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 293.38
MDL-nummer MFCD00042728
InChI-nyckel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Namnnotering Molecular biology reagent
Färg Vitt
Analysprocentintervall >95.5%
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn natrium;2-[dodekanoyl(metyl)amino]acetat
Formel vikt 293.4
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cetyltrimethylammonium Bromide, molecular biology reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: cetrimonium bromide