Läs mer
N-Lauroylsarcosin, TRC
Produktkod. 30473434
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30473434 1 g
1 options
Produktkod. 30473434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL1850081G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Lauroylsarcosine
CAS 97-78-9
Molekylformel C15H29NO3
Kvantitet 1 g
Synonym N-Methyl-N-(1-oxododecyl)glycine, Crodasinic L, Hamposyl L, Lauroylsarcosinate, Lauroylsarcosine, Maprosyl L, N-Dodecanoyl-N-methylglycine, N-Dodecanoylsarcosinate, N-Dodecanoylsarcosine, N-Lauroyl-N-methylaminoacetic Acid, N-Lauroyl-N-methylglycine, N-Laurylsarcosine, NSC 96994, Nikkol Sarcosinate LH, Sarcosinate LH, Sarcosyl L, Sarkosyl L, Soypon SLA
InChI formel InChI=1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
LEDER OC(CN(C)C(CCCCCCCCCCC)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 271.4
Formel vikt 271.2147