Läs mer
N-Maleimidomethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Maleimidomethanol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3/c7-3-6-4(8)1-2-5(6)9/h1-2,7H,3H2 |
| Formel vikt | 127.0269 |