Läs mer
N-Methacryloyl-L-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methacryloyl-L-proline |
| CAS | 51161-88-7 |
| Molekylformel | C9H13NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Methacryloyl-L-proline, 1-(2-Methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-L-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h7H,1,3-5H2,2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(O)[C@H]1N(C(C(C)=C)=O)CCC1 |
| IUPAC-namn | methacryloyl-L-proline |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.2 |
| Formel vikt | 183.09 |