Läs mer
N-metoxi-N-metyl-2-(trifenylfosforanyliden)acetamid, TRC
Produktkod. 30478664
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478664 50 mg
30474300 500 mg
30474900 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30478664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33777550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129986-67-0
Molekylformel C22H22NO2P
Molekylvikt (g/mol) 363.39
LEDER CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methoxy-N-methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3