Läs mer
N-Methoxy-N-methyl-4-chlorobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methoxy-N-methyl-4-chlorobenzamide |
| CAS | 122334-37-6 |
| Molekylformel | C9H10ClNO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide, 4-Chloro-N-methyl-N-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO2/c1-11(13-2)9(12)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CON(C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.63 |
| Formel vikt | 199.04 |