Läs mer
N-Methoxy-N-methylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methoxy-N-methylacetamide |
| CAS | 78191-00-1 |
| Molekylformel | C4H9NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-Methyl-N-methoxyacetamide, N,O-Dimethylacetohydroxamic Acid, N-Methoxy-N-methylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(6)5(2)7-3/h1-3H3 |
| LEDER | CON(C)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-methoxy-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.12 |
| Formel vikt | 103.0633 |