Läs mer
N-metoxi-N-metylbensamid, 98 %
Produktkod. 15400588
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15400588 5 g 5g
15410588 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54253.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 6919-61-5 | C9H11NO2 | 165,192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6919-61-5
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.192
MDL-nummer MFCD00075320
InChI-nyckel UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-methoxybenzamide, benzamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methyl-benzamide, methyl n-methylbenzohydroxamate, pubchem17496, acmc-1b5bp, n-methoxy-n-methylbenzamid, n-methoxy-n-methyl benzamide, ksc445c3n, n-methoxy-n-methylbenzamide
PubChem CID 569575
ChEBI CHEBI:59742
IUPAC-namn N-metoxi-N-metylbensamid
LEDER CN(C(=O)C1=CC=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methoxy-N-methylbenzamide
Densitet 1.085
Kokpunkt 70 °C
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.