Läs mer
N-metoxi-N-metylbensamid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11935551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
11935551 5 g Glasflaska 5g
11945551 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11935551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436560050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6919-61-5
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
InChI-nyckel UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-methoxybenzamide, benzamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methyl-benzamide, methyl n-methylbenzohydroxamate, pubchem17496, acmc-1b5bp, n-methoxy-n-methylbenzamid, n-methoxy-n-methyl benzamide, ksc445c3n, n-methoxy-n-methylbenzamide
PubChem CID 569575
ChEBI CHEBI:59742
IUPAC-namn N-metoxi-N-metylbensamid
LEDER CN(C(=O)C1=CC=CC=C1)OC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N-Methoxy-N-methylbenzamide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 85 °C (1,0 mmHg)
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.