Läs mer
N-metoxi-N-metylbensamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methoxy-N-methylbenzamide |
| CAS | 6919-61-5 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(12-2)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1)N(C)OC |
| IUPAC-namn | N-metoxi-N-metylbensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.08 |