Läs mer
N-metoxi-N-metylbensamid, TRC
Produktkod. 30481883
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30481883 1 g
1 options
Produktkod. 30481883 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2659201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methoxy-N-methylbenzamide
CAS 6919-61-5
Molekylformel C9H11NO2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(12-2)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1)N(C)OC
IUPAC-namn N-metoxi-N-metylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Formel vikt 165.08