Läs mer
N-Methoxy-N-methylbutanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methoxy-N-methylbutanamide |
| CAS | 109480-78-6 |
| Molekylformel | C6H13NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4-5-6(8)7(2)9-3/h4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCC(=O)N(C)OC |
| IUPAC-namn | N-methoxy-N-methylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vikt | 131.0946 |