Läs mer
N-Methoxy-N-methylpropionamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methoxy-N-methylpropionamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-4-5(7)6(2)8-3/h4H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 117.079 |