Läs mer
N-Methoxyacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methoxyacetamide |
| CAS | 5806-90-6 |
| Molekylformel | C3H7NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-3(5)4-6-2/h1-2H3,(H,4,5) |
| LEDER | CONC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-methoxyacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.09 |
| Formel vikt | 89.0477 |