Läs mer
N-(Methoxycarbonyl)-3-methyl-D-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Methoxycarbonyl)-3-Methyl-D-Valine |
| CAS | 1191091-65-2 |
| Molekylformel | C8 H15 N O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (R)-Atazanavir Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)5(6(10)11)9-7(12)13-4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.209 |
| Formel vikt | 189.1 |