Läs mer
N-(Methoxycarbonyl)-L-glutamic Acid 5-Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Methoxycarbonyl)-L-glutamic Acid 5-Ethyl Ester |
| CAS | 148073-31-8 |
| Molekylformel | C9H15NO6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (S)-5-Ethoxy-2-((methoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO6/c1-3-16-7(11)5-4-6(8(12)13)10-9(14)15-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,14)(H,12,13)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-5-ethoxy-2-(methoxycarbonylamino)-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.22 |
| Formel vikt | 233.0899 |